Documenti fondamentali
129976
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanol
≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl isopropyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1718952
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
128 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC(O)C(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(7)5(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was detected by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS).
Applicazioni
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was used as a volatile marker.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Angelo C Salvador et al.
PloS one, 8(4), e59338-e59338 (2013-04-25)
A novel approach based on headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS) was developed for the simultaneous screening of microbial and mite contamination level in cereals and coffee beans. The proposed approach emerges as