105740
α,α′-Dichloro-p-xylene
98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylylene dichloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
254 °C (lit.)
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?