Documenti fondamentali
649546
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
95%
Sinonimo/i:
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)