Documenti fondamentali
129488
Sigma-Aldrich
5-Iodovanillin
97%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)