Documenti fondamentali
124621
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromosalicylate
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3-2-(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
FJYDBKPPGRZSOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 5-bromosalicylate was used as starting reagent in the synthesis of immobilization precursor of photoswitchable piperidine base.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ragnar S Stoll et al.
Organic letters, 11(21), 4790-4793 (2009-10-02)
The synthesis of a photoswitchable piperidine base, carrying a monochlorosilane anchoring group, and its immobilization on silica gel, mimicking an oxide surface, is reported. Efficient photoswitching between the E and Z isomers of the azobenzene photochrome was demonstrated for the