123560
α,α-Dibromotoluene
97%
Sinonimo/i:
Benzal bromide
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.614 (lit.)
P. eboll.
156 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?