116092
Triethyl 4-phosphonocrotonate, mixture of isomers
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
4-(Diethoxyphosphinyl)-2-butenoic acid ethyl ester, 4-Phosphonocrotonic acid triethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H19O5P/c1-4-13-10(11)8-7-9-16(12,14-5-2)15-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3/b8-7+
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase
- Stereoselective preparation of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A using diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions
- Orally bioavailable GPR40 agonist synthesis
- Synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2
- Preaparation of mGlu4R agonists
- Dearomatizing cyclization of nicotinyl-substituted esters and ketones
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?