Documenti fondamentali
115924
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
97%
Sinonimo/i:
Isoamyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4432 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methyl-1-butanethiol is one of the volatile components obtained by the GC-MS analysis of the anal sac secretion from the spotted skunk, Spilogale putorius.
Applicazioni
3-Methyl-1-butanethiol has been used as an organic clapping layer in the synthesis of monolayer-capped 5 nm gold nanoparticles.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
W F Wood et al.
Journal of chemical ecology, 17(7), 1415-1420 (1991-07-01)
GC-MS analysis of the anal sac secretion from the spotted skunk,Spilogale putorius, showed three major volatile components: (E)-2-butene-1-thiol, 3-methyl-1-butanethiol, and 2-phenylethanethiol. Minor volatile components identified from this secretion were: phenylmethanethiol, 2-methylquinoline, 2-quinolinemethanethiol, bis[(E)-2-butenyl] disulfide, (E)-2-butenyl 3-methylbufyl disulfide, bis(3-methylbutyl) disulfide. All
G Peng et al.
British journal of cancer, 103(4), 542-551 (2010-07-22)
Tumour growth is accompanied by gene and/or protein changes that may lead to peroxidation of the cell membrane species and, hence, to the emission of volatile organic compounds (VOCs). In this study, we investigated the ability of a nanosensor array