Documenti fondamentali
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
Sinonimo/i:
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.56
Beilstein:
1955904
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
180-183 °C (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)