158763
Methyl diethylphosphonoacetate
97%
Sinonimo/i:
Methyl P,P-diethylphosphonoacetate, (Methoxycarbonylmethyl) diethoxyphosphine oxide, NSC 147757, [(Methoxycarbonyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of branches allylic fluorides
- Regioselective Diels-Alder reactions to yield antibiotic building blocks
- Substituted thiophenes and furans synthesis for treatment of type 2 diabetes
- Stereoselective Diels-Alder cycloaddition reactions
- Synthesis of pyridone alkaloids with neuritogenic activity
- Modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
- Synthesis of immunosuppressive cyclopentanediol derivatives
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?