79525
Triethyl phosphonoacetate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, Diethyl ethoxycarbonylmethylphosphonate, NSC 13898, NSC 16128, Triethyl carboxymethylphosphonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.432
P. eboll.
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphonate
Stringa SMILE
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
- Tsuji-Trost type reactions
- Intramolecular aryne-ene reactions
- Synthesis of aldehydes
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?