11195
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥99.0% (NT)
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
~140 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?