Y0000304
Arginine aspartate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Arginine L-aspartate salt, S(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
arginine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;/m1./s1
SUUWYOYAXFUOLX-PGMHMLKASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)