Merck
1686386
USP
三甘氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
甘氨酸, 三甘氨酸, 甘氨酰-甘氨酰-甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CONHCH2CONHCH2COOH
CAS号:
分子量:
189.17
Beilstein:
1711130
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
triglycine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Gly-Gly-Gly
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
盐酸阿洛司琼USP标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
此外,可配合USP各论(如阿洛司琼片)使用。
生化/生理作用
用于通过缩二脲反应重现血清蛋白测量和测定氨基三肽酶的底物。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)