Merck
402923
Sigma-Aldrich
氯乙酸
ACS reagent, ≥99.0%
别名:
一氯醋酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2COOH
CAS号:
分子量:
94.50
Beilstein:
605438
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
3.26 (vs air)
蒸汽壓力
0.75 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
solid
雜質
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
燃燒殘留物
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
氯乙酸(CAA,一氯乙酸,MCAA)是一种卤代脂肪族羧酸。它的诱变效应已在褐家鼠中进行了研究。据报道,在臭氧的影响下,使用 TiO2 在 pH3 下进行光催化作用可增强 MCA 的降解率。CAA 是一种刺激物,可水解蛋白质导致细胞降解。该特性已被用于治疗足底疣。
應用
氯乙酸可用于合成以下物质:
  • Thiocarbamoylthioacetic acid 衍生物。
  • 4-噻唑酮衍生物。
  • Triazinothiazolone 衍生物。
  • 水溶性羧甲基壳聚糖。
免責聲明
“根据全球生物杀灭剂的法规,包括但不限于美国环境保护局的联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案、欧盟生物杀灭剂法规、加拿大害虫管理局、 土耳其生物杀灭剂产品法规、韩国消费化学产品和生物杀灭剂安全管理法案 (K-BPR) 和其它法规,该产品不可用作生物杀灭剂。”
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Desulfurization of N-Substituted 2-Thioxothiazolidin-4-ones in Aqueous Solutions of Chloroacetic Acid.
Orlinskii MM.
Russ. J. Org. Chem., 34(12), 1805-1806 (1998)
A Novel Three-Component Synthesis of Triazinothiazolones.
Holla BS, et al.
Synthetic Communications, 35(3), 333-340 (2005)
Novel thiazolone derivatives of N-aryl-β-alanines.
Stasevych M, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 47(8), 1050-1052 (2011)
Mohammad Faisal Siddiqui et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 65(2), 159-164 (2006-05-02)
Chloroacetic acid (CAA) and chlorobenzene (CB) have been evaluated for in vivo mutagenic potential in Rattus norvegicus, employing the following criteria : (i) chromosomal aberrations (CAs) such as breaks, gaps, exchanges, rings, and multiple aberrations and (ii) micronuclei (MN) induction.
TiO2 photocatalytic oxidation of monochloroacetic acid and pyridine: influence of ozone.
Kopf P, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 136(3), 163-168 (2000)