API 家族
midazolam
製造商/商標名
USP
藥物控制
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9H,10H2,1H3
InChI 密鑰
DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
生化/生理作用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3