Merck
1356949
USP
十二烷酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
十二烷酸, NSC 5026
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COOH
CAS号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1099477
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
lauric acid
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Lauric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Myristic Acid
  • Sodium Lauroyl Sarcosinate
生化/生理作用
CYP 4A11底物
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
相關產品
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
348.8 °F - closed cup
閃點(°C)
176 °C - closed cup