Merck
1150320
USP
肌酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
一水肌酸 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9N3O2 · H2O
CAS号:
分子量:
149.15
Beilstein:
7942755
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI 密鑰
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
  • Creatine in Molecular Biology: Research highlights the use of pharmaceutical grade creatine in molecular biology to study its effects on cognitive functions and mood in model organisms, providing valuable insights for neurological studies (Wu, 2024).
生化/生理作用
肌酸是一种含氮化合物,充当 ATP 快速再生的高能量储存库。大约 95% 的肌酸存在于骨骼肌中,主要为磷酸肌酸。肌酸可通过饮食摄入获得,也可由 L-精氨酸、甘氨酸和 L-蛋氨酸在肾脏和肝脏发生的多步骤反应中形成。肌酸随后被转运至肌肉组织。肌酸补充用于增强运动表现,主要是通过增加肌肉量。肌酸还被研究用于治疗神经肌肉疾病,可能有助于神经保护和改善细胞生物能量状态。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3