Merck
1150353
USP
肌酸酐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2-亚氨基-1-甲基咪唑啉-4-酮, 2-亚氨基-N-甲基乙内酰脲, 2-氨基-1-甲基-2-咪唑啉-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N3O
CAS号:
分子量:
113.12
Beilstein:
112061
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
creatinine
製造商/商標名
USP
mp
295 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI 密鑰
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Creatinine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Creatine
  • Creatinine
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3