Merck
1065695
USP
甜菜碱
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Oxyneurine, Trimethylglycine, (羧甲基)三甲胺 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS号:
分子量:
117.15
Beilstein:
3537113
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
betaine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
甜菜碱USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
甜菜碱是胆碱氧化代谢的终产物,是一种通用的甲基供体,特别存在于甲硫氨酸生物合成的一个次要途径中。它被用于治疗同型半胱氨酸尿症,一种在蛋氨酸生物合成主要途径的缺陷。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)