主要文件
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
别名:
Betain hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2 · xHCl
CAS号:
分子量:
117.15 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-683-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
400 °C
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
242-246 °C
溶解度
647 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3