主要文件
5.89565
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺
≥99.8%, anhydrous
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.22
bp:
153 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8%
自燃溫度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup