Merck
1012123
USP
腺苷
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
9-β-D-呋喃核糖基腺嘌呤, 腺嘌呤-9-β-D-呋喃核糖苷, 腺嘌呤核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4
CAS号:
分子量:
267.24
Beilstein:
93029
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
描述
API family: adenosine
API 家族
adenosine
製造商/商標名
USP
mp
234-236 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布
應用
腺苷USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和分析。
也用于下列USP专论方法:
  • 腺苷注射液
  • 肝素钠
生化/生理作用
内源性神经递质。心肌保护作用可能与 A1 腺苷受体的激活有关。通过 A2 腺苷受体可介导腺苷的抗血小板和抗炎作用。相比之下,腺苷在哮喘和慢性阻塞性肺部疾病 (COPD) 中起促炎介质作用。
腺苷受体处的内源性神经递质。心肌保护作用可能与 A1 腺苷受体的激活有关。通过 A2 腺苷受体可介导腺苷的抗血小板和抗炎作用。相比之下,腺苷在哮喘和慢性阻塞性肺部疾病 (COPD) 中起促炎介质作用。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
This product is part of USP Biologics Program.
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)