主要文件
1012178
USP
5′-腺苷酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
腺苷5′-一磷酸, 5′-腺苷酸, AMP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N5O7P
CAS号:
分子量:
347.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
5'-adenylic acid
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)
InChI 密鑰
UDMBCSSLTHHNCD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请请见现行药典网站。
應用
5′-腺苷酸(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)