材料
amber glass vial
round bottom
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
22.5 mm × 75.5 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 18
相容性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些样品瓶需要带 18mm 螺纹的专用瓶盖。标准 18-400 螺纹瓶盖不适合该样品瓶。这些样品瓶可用的瓶盖货号为 SU860101(PTFE/硅树脂,1.3mm 厚)、SU860102(PTFE/丁基橡胶,1.6mm 厚)和 SU860103(PTFE/硅树脂,1.5mm 厚)。这些瓶盖使用不锈钢材料并具有磁性。
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
实验方案
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SU860098 | 4061832325002 |