主要文件
27348
Supelco
预清洗和组装试剂瓶,100个装
volume 22 mL, amber glass vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060")
amber glass vial
black polypropylene cap
silicone septum body
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
23 mm × 85 mm × 13 mm
容積
22 mL
接頭
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个瓶子均按照US EPA方案B进行清洁:
清洁程序如下:
1.使用实验室级的非磷酸盐清洁剂在热水中洗涤容器。
2.用大量自来水冲洗三遍,以除去洗涤剂。
3.用ASTM I型不含有机物的水冲洗3次。
4.烘箱烘干。
5.在密闭的无污染环境中让容器冷却至室温。
6.盖好容器。
清洁后,使用下列材料组装瓶子:1型硼硅酸玻璃、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯盖子。这些瓶子提供透明和琥珀色玻璃两种选择。所有瓶子都在包装中随附开孔瓶盖和PTFE/硅胶隔垫。
清洁后将小瓶进行收缩包装,以确保您收到的小瓶尽可能干净。
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
其他說明
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)