Key Documents
27343
Supelco
预清洗和组装试剂瓶,100个装
volume 22 mL, clear glass vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060")
black polypropylene cap
clear glass vial
silicone septum body
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
23 mm × 85 mm × 13 mm
容積
22 mL
接頭
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个瓶子均按照US EPA方案B进行清洁:
清洁程序如下:
1.使用实验室级的非磷酸盐清洁剂在热水中洗涤容器。
2.用大量自来水冲洗三遍,以除去洗涤剂。
3.用ASTM I型不含有机物的水冲洗3次。
4.烘箱烘干。
5.在密闭的无污染环境中让容器冷却至室温。
6.盖好容器。
清洁后,使用下列材料组装瓶子:1型硼硅酸玻璃、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯盖子。这些瓶子提供透明和琥珀色玻璃两种选择。所有瓶子都在包装中随附开孔瓶盖和PTFE/硅胶隔垫。
清洁后将小瓶进行收缩包装,以确保您收到的小瓶尽可能干净。
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
應用
可高压灭菌、易于维护。可用小瓶进行储存或作为封闭形式。
其他說明
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Chun-Hsien Chen et al.
The American journal of Chinese medicine, 48(3), 597-613 (2020-04-21)
Magnoliae Flos is a commonly used traditional medicinal material in Asia. It is used to treat sinusitis, nasal congestion, and hypersensitive skin. Because Magonlia Flos was described as an aromatic material in ancient Chinese texts, we hypothesized that its essential