Key Documents
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
product name
Phenol Red,
包裝
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4971590CB)
儲存溫度
2-30°C
應用
For laboratory use only
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)