Key Documents
1.07241
Supelco
酚红
pH indicator, ACS
别名:
酚红
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H4OH)2C7H4SO3
CAS号:
分子量:
354.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171502
酶委員會索引編號:
205-609-7
NACRES:
NA.21
product name
酚红, indicator ACS
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
損耗
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
>300 °C
體積密度
200‑300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI 密鑰
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
酚红(苯酚磺酞,PH R)属于三苯甲烷类染料。它是水溶性阴离子染料,主要在细胞生物学实验室中作为pH指示剂使用。也用于在各种实验方案中检测H2O2(过氧化氢)。
應用
酚红用途如下:
  • 作为染料用于旋涂法制作酚红/n-Si光二极管[酚红/n型硅片]。该器件适合光电检测应用。
  • 作为变色染料,用于设计光纤pH传感器,因为随着酸度的升高,染料的吸收峰会从光谱的绿色部分移动到蓝色部分。
  • 作为测量淡水pH值时的指示剂。
特點和優勢
酚红可用于监测细胞培养物的pH变化:
  • pH 6.4及以下显黄色
  • pH 8.2及以上显红色。
分析報告
溶液外观:通过检测
第1个转变范围:pH 1.2 - pH 3.0 棕橙色-黄色
第2个转变范围:pH 6.5 - pH 8.0 棕黄色-红紫色
干燥失重(110 °C): ≤ 1
转换范围(根据ACS):通过测试
ACS符合
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3