所有图片(5)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13NaO5S
CAS号:
分子量:
376.36
Beilstein:
6260026
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推荐产品
产品名称
酚红 钠盐, pH indicator dye
品質等級
形狀
powder
技術
titration: suitable
顏色
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酚红钠盐已被广泛用作pH指示剂。在pH 6.4或更低时,酚红溶液为黄色。在pH 8.2或更高时,它将呈现红色。它常被用于培养基中,以检测中性向酸性pH的变化。
應用
适合作为酸碱指示剂。
酚红钠盐已在将单链向导RNA微注射至单细胞阶段的斑马鱼胚胎过程中用作指示剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Annekatrien Boel
Scientific Reports, 6 (2016)
Elmer W. Koneman
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
Textbook of Assisted Reproduction for Scientists in Reproductive Technology (2009)
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)