产品名称
Phenol red solution, indicator
品質等級
形狀
liquid
pH值
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1