Merck
PHL89517
(−)-薄荷醇
phyproof® Reference Substance
别名:
(1R,2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己醇, 5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902293
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
PHL89517-100MG