化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~43 °C
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
(-)-薄荷醇是一种环萜烯醇,见于薄荷属植物。它形成了这些植物独特的气味和味道。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
用作酸的重要拆分剂,最新的用途包括:结晶诱导不对称转换丙二酸盐;手性辅助剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9-9 (1988)
Synthesis, 173-173 (1987)
实验方案
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol