Merck
PHL89314
异鼠李素
phyproof® Reference Substance
别名:
3′-甲基槲皮素, 3′-甲氧基-3,4′,5,7-四羟基黄酮, 3,4′,5,7-四羟基3′-甲氧基黄酮, 异戊烯醇, 槲皮素3′-甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O7
CAS号:
分子量:
316.26
Beilstein:
44723
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI 密鑰
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
异鼠李素通过干扰脂肪干细胞的分化来抑制脂肪形成,其机制为稳定 β-连环蛋白和上调 Wnt 信号通路。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo glycyrrhiza primula
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
PHL89314-20MG