Merck
PHL89235
山柰酚
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4′,5,7-四羟基黄酮, 3,5,7-三羟基-2-(4-羟基苯基)-4 H -1-苯并吡喃-4-酮, 萝卜素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O6
CAS号:
分子量:
286.24
Beilstein:
304401
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI 密鑰
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
锑的显色剂在低 ppm 范围内 ,镓和铟的显色剂在亚 ppm 范围内。
生化/生理作用
有效的破骨细胞骨吸收抑制剂。认为该作用归因于山奈酚的抗氧化和雌激素活性。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)