主要文件
FAP84209
Patulin in fruit
reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
等級
reference material
製造商/商標名
Fera Science Ltd
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)