certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI 密鑰
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CRM40059 | 4061833541999 |