solid
效力
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
84-87 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 98.0 %
熔程(下限值): ≥ 82 °C
熔程(上限值): ≤ 86 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 82 °C
熔程(上限值): ≤ 86 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3