Merck
M7200
Sigma-Aldrich
均三甲苯
98%
别名:
1,3,5-三甲基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(CH3)3
CAS号:
分子量:
120.19
Beilstein:
906806
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
4.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
均三甲苯,也称1,3,5-三甲基苯,是苯的衍生物。对其碳-13自旋晶格弛豫时间、偶极弛豫速率和核奥弗豪塞尔增强进行测定,以分析内部甲基旋转和分子间相互作用。研究了不同电解质存在下均三甲苯在铂电极上的阳极氧化情况。在气相中通过电子衍射研究了均三甲苯中的环变形。
應用
均三甲苯可用于:
  • 产生富勒烯(C60)/1,3,5-三甲基苯(均三甲苯)纳米线。
  • 在十二钨磷酸(DTP)/K-10蒙脱石粘土存在下,通过与乙酰氯反应制备具有高选择性的2′,4′,6′-三甲基苯乙酮。
  • 在钒(IV或V价)化合物存在条件下,以 N,O-配体作为催化剂,通过过氧化反应由苯合成3,5-二甲基苯甲醛。
包裝
10 L用阻隔层聚乙烯罐包装,外部静电消散;将5 mL、100 mL、500 mL用玻璃瓶包装
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
122.0 °F
閃點(°C)
50 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Growth mechanism of C60/mesitylene nanowires.
Zhou Y and Zhou W.
CrystEngComm, 14(4), 1449-1454 (2012)
The molecular structure of mesitylene as determined by electron diffraction.
Almenningen, A, et al.
Journal of Molecular Structure, 96(3-4), 373-377 (1983)
Anodic Synthesis of Bimesityl by Oxidation of Mesitylene.
Nyberg K.
Acta Chemica Scandinavica, 25(2), 534-534 (1971)
Kinetics and mechanism of selective monoacylation of mesitylene.
Yadav GD and Asthana NS.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41(23), 5565-5575 (2002)
Carbon-13 Relaxation and Internal Rotation in Mesitylene and o-Xylene.
Kuhlmann KF and Grant DM.
J. Chem. Phys. , 55(6), 2998-3007 (1971)