主要文件
807656
TSKgel® Phenyl-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
别名:
TSKgel®疏水作用色谱法(HIC)色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC色谱柱, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size, stainless steel hardware
材料
stainless steel hardware
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Phenyl-5PW, 07656
參數
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 21.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
phenyl phase
粒徑
13 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在三种TSKgel HIC色谱柱中疏水性最强,TSKgel Phenyl-5PW是筛选大多数生物分子选择性、保留和回收率的绝佳选择。Phenyl-5PW色谱柱具有1000Å孔径的聚甲基丙烯酸酯基材,在酸或苛性碱清洗方案中均稳定,可极佳地接触具有低扩散系数的较大分子。不锈钢是TSKgel Phenyl-5PW的标准色谱柱格式。玻璃和PEEK柱外壳可用于可能吸附到不锈钢上的样品。替代柱格式也适用于一般应用。
疏水作用色谱法(HIC)和反相液相色谱法均基于蛋白质疏水性进行分离,并允许蛋白质的选择性结合和解吸。但是,HIC在明显较低的结合能下运行,并使用水性流动相。这些特征提供了一种温和的技术,不太可能干扰蛋白质构象。结果,HIC通常提供更好的活性恢复。
TSKgel BioAssist苯基色谱柱含有与Phenyl-5PW色谱柱相同的颗粒,但填充在PEEK色谱柱硬件中,而不是不锈钢。BioAsist苯基(Phenyl-5PW)、TSKgel Ether-5PW和Butyl-NPR树脂色谱柱为色谱优化提供了一系列疏水性。可以通过使用更疏水的填料(例如BioAssist Phenyl)将硫酸铵的浓度降至最低。我们建议使用Ether-5PW色谱柱纯化非常疏水的蛋白质。TSKgel BioAssist苯基和TSKgel Ether-5PW填料基于TSKgel G5000PW树脂 - 10 μm颗粒,具有1000 Å孔。疏水性低于Ether-5PW的TSKgel Butyl-NPR色谱柱由2.5 μm无孔颗粒制备,允许快速分析和半微制备应用。所有三种色谱柱类型均可用0.2 M NaOH清洗。 可通过使用相应的Toyopearl散装树脂进行放大。
外觀
在水中运输。
推薦產品
探索最适于HPLCLC-MS 分析的LiChropur试剂
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)