主要文件
64833
Supelco
在线式气泡型采样器捕集阱套管,20mm 螺纹口
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
包裝
pkg of 1
技術
active air sampling: suitable
長度
152 mm (6 in.)
藝帽直徑
20 mm
採集器體積
15 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
螺纹口小型气泡型采样器 — 20mm 螺纹,标准玻璃杆。包含 6 dram (22mL) 小瓶。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)