材料
glass impinger
描述
threaded joint
特點
syringe type Standard stem
包裝
pkg of 2 ea
技術
active air sampling: suitable
藝帽直徑
20 mm
採集器長度
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
容積
22 mL
接頭
20-400 GCMI thread
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
螺纹接口的微型冲击式采样器 — 20mm螺纹,标准玻璃杆。包括 6 打兰小瓶 (22mL)。
这些硼硅玻璃冲击式采样器(用于微粒)和起泡器(用于气体和蒸气)非常适合需要通过将空气中的污染物吸入溶液中进行收集的 NIOSH 和 OSHA 方法。配有磨砂接头或螺纹 PTFE 微连接头。