主要文件
64834-U
Supelco
螺纹接口的微型起泡器
volume 22 mL
别名:
冲击式采样器/起泡器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
描述
marked intervals 15 mL
包裝
pkg of 1
技術
active air sampling: suitable
長度
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
藝帽直徑
20 mm
容積
22 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些硼硅玻璃冲击式采样器(用于微粒)和起泡器(用于气体和蒸气)非常适合需要通过将空气中的污染物吸入溶液中进行收集的 NIOSH 和 OSHA 方法。配有磨砂接头或螺纹 PTFE 微连接头。
特點和優勢
螺纹接口的微型起泡器 — 20mm 螺纹。带滤头的玻璃杆。含有 15mL 水时背压小于 7 英寸水柱包括 6 打兰小瓶 (22mL)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)