主要文件
59025-U
异径接头
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
别名:
Valco® 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
描述
internal
包裝
pkg of 1 unit
孔尺寸
0.25 mm
接頭
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
相容性
for connecting 1/16 to 1/32 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)