材料
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
品質等級
agency
suitable for EPA 1613
成份
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
包裝
pk of 10
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
外徑
6.35-10 mm
表面積
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
應用
food and beverages
相容性
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
一般說明
双层碳双向管(微量碳柱)含有对目标化合物具有不同亲和性的双层碳,适于固相萃取(SPE)技术。
利用双碳层对化合物的不同亲和性,适合在二噁英制备系统中分离多氯联苯(PCB)、二噁英和呋喃。
利用双碳层对化合物的不同亲和性,适合在二噁英制备系统中分离多氯联苯(PCB)、二噁英和呋喃。
應用
双层碳双向管(微量碳柱)用于对超声波辅助萃取法从PUR聚氨酯泡沫中提取的多氯二苯并二噁英和多氯二苯并呋喃(PCDD/Fs)进行净化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,主要用于置换样品基质、浓缩分析物、去除干扰成分和污染物,以改善数据结果、保护分析色谱柱。