Merck
28398-U
Supelco
6.35mm/10mm 异径转接头
PTFE, pk of 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
材料
PTFE
品質等級
描述
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
包裝
pk of 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)