主要文件
58803
TC-10 型切轮
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
描述
TC-10
包裝
pkg of 3 ea
一般說明
Replacement cutting wheel for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
腳註
用于 SSI TC-10 型管切割器的备用切轮。不适用于 TC-20 型。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)