Merck
21386-U
Supelco
Shortix 切管器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
SB.54
一般說明
正确安装套圈对于柱性能非常重要。套圈需要使用管道切割器进行适当尺寸和正方形切割,并且应使用放大镜检查切口。这一点很重要,因为柱碎片或套圈颗粒会污染色谱柱。因此,在切割期间,柱端应指向地板。
法律資訊
Shortix is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2