主要文件
58458
Supelco
Waters® 接头
size 1/16 in., pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
描述
nuts and ferrules (5 ea)
包裝
pkg of 5 ea
尺寸
1/16 in.
一般說明
The Waters® Fittings are used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Waters is a registered trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)