主要文件
22988
Supelco
不锈钢 HPLC 配件
ferrule, 1/16 in. tubing
别名:
Valco® 密封垫圈 1/16,每包 10 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
303 stainless steel
包裝
pkg of 10 ea
相容性
1/16 in. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)